Läs mer
Cole Parmer PCRmax Alpha 1 Thermal Cycler, Single 96-Well Capacity; 100 to 230 VAC
Brand:  Cole Parmer 93945-02
PCRmax Alpha 1 Thermal Cycler, Single 96-Well Capacity; 100 to 230 VAC
Produktkod. 15601979
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94155.00 SEK
    69849.97 SEK / Paket med 1
    Save 24305.03 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026