Läs mer
PCRmax™ Alpha Cycler 4
Produktkod. 15542895
Change view
PCRmax™ Alpha Cycler 4 PCR-maskin
Produktkod.
15542895 PCRmax™ Alpha Cycler 4 PCR-maskin
1 options
Produktkod. 15542895 Leverantör PCRmax Leverantörsnummer 9394512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248105.00 SEK
    221074.52 SEK / Paket med 1
    Save 27030.48 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Designad för PCR med hög genomströmning, genotypning, kloning eller Sanger-sekvensering. PCRmax™ Alpha Cycler 4 kan specificeras i valfri kombination av 96- och 384-brunnsformat över sina fyra fack.
  • Kompakt design sparar värdefullt labbutrymme genom att kondensera fyra verkligt oberoende block till ett chassi utan nätverksproblem eller anslutningsproblem
  • Aktiv provkylning för skarpare amplifiering och minimal ospecifik förstärkning
  • Program Wizard genererar ett protokoll specifikt för din sekvens, mallkälla och amplikonlängd i sekunder
  • Förenklad temperaturoptimering, oavsett vilket block som väljs
  • Rapport genererad om körförhållanden och tillstånd efter slutförande av protokoll
  • Flexibilitet för alla vågar och användaren behöver USB-anslutning
  • Hämta systeminformation och överför enkelt protokoll mellan system
  • Android-drivet gränssnitt för 10-tums surfplatta
  • Fyrkärnig hastighet och utmärkt anslutning och känsla
Specifikationer
Formatera Quadblock
Termisk noggrannhet ±0,25 °C vid 55 °C
Temperaturområde (metriskt) 10 till 100 °C (4 °C Final Hold)
Termisk enhetlighet ±0,3 °C vid 55 °C
Mått 700 x 535 x 330 mm
Elektriska krav 100 till 230 V, 50 till 60 Hz
Produkttyp PCRmax Alpha Cycler 4 PCR-maskin
Höjd (metrisk) 330 mm
Bredd (metrisk) 335 mm
Bredd (engelska) 535 mm
Frekvens 50 till 60 Hz
Gräns-snittet 10 tum HD Android-pekskärm
Max. Ramphastighet 3,4 °C/s
Gradientintervall 1 °C till 29 °C
Uppvärmt lock 35 °C till 115 °C eller lägre
Vikt 45 kg
Blockkonfigurationer 96- eller 384-brunnar