Läs mer
Scharlab PCTE Membran
Porstorlek:
0,2μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Polykarbonatmembran är mikroporösa filter med en slät plan yta och exakt kontrollerade cylindriska porer.
- Membranet har ett vätmedel, Polyvinylpyrrolidon (PVP), vilket gör det hydrofilt.
- GVS polykarbonatfilter fläckar inte, vilket minimerar bakgrundsstörningar.
- Dessa filter är autoklaverbara med en maximal driftstemperatur på 140 C (°284 °F).
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Svart |
| Material | Polykarbonat |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ av membran | PCTE |
| Antal per förpackning | 100 |
| Temperatur (metrisk) Max | 140 °C (284 °F) |
| Typ | Polykarbonat membran |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |