Läs mer
Tocris Bioscience™ PD 0325901
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18095742
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18095742 10 mg
18024142 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18095742 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4192/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4085.00 SEK
    3861.90 SEK / 10mg
    Save 223.10 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Potent inhibitor of MEK1/2
PD 0325901 is a potent MEK1 and MEK2 inhibitor. PD 0325901 inhibits MEK activity in mouse colon 26 cells (IC50 = 0.33 nM). PD 0325901 inhibits the growth of melanoma cell lines in vitro and in vivo; induces G1-phase cell cycle arrest and apoptosis in a mouse xenograft model. Also inhibits production of proangiogenic cytokines such as VEGF. Enhances generation of induced pluripotent stem cells (iPSCs). Orally active.
For more information about how PD 0325901 may be used, see our protocols: Culturing Transcriptomically Distinct Pluripotent mESCs, Highly Efficient Generation of CiPSCs from MEFs, Accelerated Induction of Cortical Neurons from hiPSCs .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 391210-10-9
Molekylformel C16H14F3IN2O4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PD 0325901
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 482.19
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 482.198