missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ PD 0332991 isethionate

Beskrivning
Potent cyclin-dependent kinase 4 (cdk4) and cdk6 inhibitor (IC50 values are 11 nM and 15 nM respectively). Also displays activity at cdk2, cdk5 and cdk9 (IC50 values reported to be 1.6, 1.8 and 0.42-1.1 μM, respectively). Induces G1 cell cycle arrest and senescence in retinoblastoma protein (Rb)-proficient cell lines; blocks growth of intracranial glioblastoma multiforme xenografts in mice. Brain penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PD 0332991 isethionate |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 573.66 |
| Molekylvikt (g/mol) | 573.669 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?