Läs mer
PD-1 Antibody (1015829), HRP, R&D Systems™
Produktkod. 18605933 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Förpackningsstorlek
18605933 0.1ml
1 options
Produktkod. 18605933 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB10868H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5859.93 SEK
    4944.45 SEK / 0.1ml
    Save 915.48 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
PD-1 Monoclonal specifically detects PD-1 in Human samples. It is validated for Blockade of Receptor-ligand Interaction, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Blockade of Receptor-ligand Interaction, Flow Cytometry
Produkttyp Antibody
Produktlinje Novus