Läs mer
PD-1 Antibody (PDCD1/8170R), DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-20965C
6022.25 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18542999
  • 7055.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
PD-1 Monoclonal antibody specifically detects PD-1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
PD-1
Monoclonal
DyLight 650
CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1hPD-l, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2
Recombinant fragment (around aa1-200) of human PD-1 protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Apoptosis, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers
5133
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
PDCD1/8170R
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified