Läs mer
PD-1-IN-17, MedChemExpress
Produktkod. 16489806
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16489806 50 mg -
16465987 5 mg 5mg
16462696 25 mg -
16433268 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16489806 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101097
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress PD-1-IN-17 is a programmed cell death-1 (PD-1) inhibitor extracted from patent WO2015033301A1, Compound 12, inhibits 92% splenocyte proliferation at 100 nM.
PD-1-IN-17 is a programmed cell death-1 (PD-1) inhibitor extracted from patent WO2015033301A1, Compound 12, inhibits 92% splenocyte proliferation at 100 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PD-1-IN-17
Fysisk form Solid
CAS 1673560-66-1
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H22N6O7
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (333.91 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H](C(O)=O)NC(N[C@H](C1=NN=C([C@@H](N)[C@H](O)C)O1)CCC(N)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 374.35
Formel vikt 374.35
Procent renhet 95.0%