Läs mer
Tocris Bioscience™ PD 102807
Beskrivning
Selective M4 muscarinic receptor antagonist. IC50 values are 91, 6559, 3441, 950 and 7412 nM for human M4, M1, M2, M3, and M5 receptors respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PD 102807 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 392.45 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.455 |