missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ PD 102807
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18045012
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18045012 50 mg
18005042 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18045012 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1671/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Selective M4 antagonist

Selective M4 muscarinic receptor antagonist. IC50 values are 91, 6559, 3441, 950 and 7412 nM for human M4, M1, M2, M3, and M5 receptors respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 23062-91-1
Molekylformel C23H24N2O4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PD 102807
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 392.45
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 392.455
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.