Läs mer
PD 117519, MedChemExpress
Beskrivning
PD 117519 (CI947) is an A2A adenosine agonist which has shown oral antihypertensive activity in pharmacological animal models.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PD 117519 |
| CAS | 96392-15-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H21N5O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | CI947 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.82 mM) |
| LEDER | OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N[C@@H]4CCC5=C4C=CC=C5)O1)O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.4 |
| Visa mer |