Läs mer
PD 123319 ditrifluoroacetate, MedChemExpress
Beskrivning
PD 123319 (ditrifluoroacetate) is a potent, selective AT2 angiotensin II receptor antagonist with IC50 of 34 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PD 123319 ditrifluoroacetate |
| CAS | 136676-91-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C35H34F6N4O7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 36 mg/mL (48.87 mM) |
| LEDER | FC(F)(C(O)=O)F.FC(F)(C(O)=O)F.O=C([C@@H]1CC2=C(N=CN2CC3=CC=C(N(C)C)C(C)=C3)CN1C(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 736.66 |
| Formel vikt | 736.66 |
| Visa mer |