Läs mer
Tocris Bioscience™ PD 123319 ditrifluoroacetate
Beskrivning
Potent, selective, non-peptide angiotensin AT2 receptor antagonist. IC50 values are 34 and 210 nM in rat adrenal tissue and brain respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PD 123319 ditrifluoroacetate |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 736.67 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 622.645 |