Läs mer
Tocris Bioscience™ (+)-PD 128907 hydrochloride
Beskrivning
High affinity D3 dopamine receptor agonist (Ki = 2.3 nM). Displays 18 - 200-fold selectivity over other dopamine receptor subtypes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-PD 128907 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 285.77 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.77 |