Läs mer
PD 151746, MedChemExpress
Produktkod. 16477696
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477696 100 mg 100mg
16463686 25 mg 25mg
16460348 5 mg -
16427888 10 mg -
16403837 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16477696 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19749
MedChemExpress PD151746 is a calpain inhibitor, shows a 20-fold selectivity for u-calpain (Ki = 0.26 ± 0.03 μM) over m-calpain (Ki = 5.33 ± 0.77 μM).
PD151746 is a calpain inhibitor, shows a 20-fold selectivity for u-calpain (Ki = 0.26 ± 0.03 μM) over m-calpain (Ki = 5.33 ± 0.77 μM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PD 151746
CAS 181765-30-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H8FNO2S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (210.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)/C(S)=C/C1=CNC2=C1C=C(F)C=C2.[(Z)]
Molekylvikt (g/mol) 237.25
Formel vikt 237.25
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation