missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PD-161570, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-[(4-(diethylamino)butyl)amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-N'-(1,1-dimethylethyl)urea |
| CAS | 192705-80-9 |
| Molekylformel | C26H35Cl2N7O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-Tert-butyl-3-[6-(2,6-dichloro-phenyl)-2-(4-diethylamino-butylamino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]urea, PD-161570 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H35Cl2N7O/c1-6-35(7-2)14-9-8-13-29-24-30-16-17-15-18(21-19(27)11-10-12-20(21)28)23(31-22(17)32-24)33-25(36)34-26(3,4)5/h10-12,15-16H,6-9,13-14H2,1-5H3,(H3,29,30,31,32,33,34,36) |
| LEDER | CCN(CC)CCCCNc1ncc2cc(c(NC(=O)NC(C)(C)C)nc2n1)c3c(Cl)cccc3Cl |
| IUPAC-namn | 1-tert-butyl-3-[6-(2,6-dichlorophenyl)-2-[4-(diethylamino)butylamino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 532.51 |
| Formel vikt | 531.228 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?