missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PD-166285-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-((4-(2-(diethylamino)ethoxy-d4)phenyl)amino)-8-methylpyrido(2,3-d)pyrimidin-7(8H)-one Hydrochloride |
| CAS | 1246814-59-4 |
| Molekylformel | C26 D4 H23 Cl2 N5 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | PD-166285-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27Cl2N5O2/c1-4-33(5-2)13-14-35-19-11-9-18(10-12-19)30-26-29-16-17-15-20(25(34)32(3)24(17)31-26)23-21(27)7-6-8-22(23)28/h6-12,15-16H,4-5,13-14H2,1-3H3,(H,29,30,31)/i13D2,14D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Oc1ccc(Nc2ncc3C=C(C(=O)N(C)c3n2)c4c(Cl)cccc4Cl)cc1)C([2H])([2H])N(CC)CC |
| IUPAC-namn | 6-(2,6-dichlorophenyl)-8-methyl-2-[4-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(diethylamino)ethoxy]anilino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 516.456 |
| Formel vikt | 515.179 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?