Läs mer
PD-166866, MedChemExpress
Produktkod. 16483328
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483328 10 mg
16454576 100 mg
16449866 50 mg
16422726 25 mg
16406057 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483328 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101296
MedChemExpress PD166866 is a selective FGFR1 tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 52.4 nM.
PD166866 is a selective FGFR1 tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 52.4 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PD-166866
CAS 192705-79-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H24N6O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (12.61 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC(C)(C)C)NC1=NC2=NC(N)=NC=C2C=C1C3=CC(OC)=CC(OC)=C3
Molekylvikt (g/mol) 396.44
Formel vikt 396.44
Procent renhet 99.46%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease