Läs mer
PD-166866, TRC
Produktkod. 30408963
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30408963 10 mg
1 options
Produktkod. 30408963 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP21755010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PD 166866
CAS 192705-79-6
Molekylformel C20 H24 N6 O3
Kvantitet 10 mg
Synonym PD 166866
InChI formel InChI=1S/C20H24N6O3/c1-20(2,3)26-19(27)25-17-15(8-12-10-22-18(21)24-16(12)23-17)11-6-13(28-4)9-14(7-11)29-5/h6-10H,1-5H3,(H4,21,22,23,24,25,26,27)
LEDER COc1cc(OC)cc(c1)c2cc3cnc(N)nc3nc2NC(=O)NC(C)(C)C
IUPAC-namn 1-[2-amino-6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-3-tert-butylurea
Molekylvikt (g/mol) 396.44
Formel vikt 396.191