Läs mer
PD-168077 maleate, MedChemExpress
Produktkod. 16488018
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488018 10 mg
16480478 5 mg
16453736 25 mg
16437796 100 mg
16423947 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16488018 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY21098A
MedChemExpress PD-168077 maleate is a selective dopamine D4 receptor agonist, with a Ki of 9 nM.
PD-168077 maleate is a selective dopamine D4 receptor agonist, with a Ki of 9 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PD-168077 maleate
CAS 630117-19-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H26N4O5
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (332.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(NCN1CCN(C2=CC=CC=C2C#N)CC1)C3=CC=CC(C)=C3.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 450.49
Formel vikt 450.49
Procent renhet 98.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation