Läs mer
PD 169316, MedChemExpress
Produktkod. p-200100806
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 16444058
Brand: Medchem Express HY10578
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PD 169316 is a potent, cell-permeable and selective p38 MAP kinase inhibitor, with IC50 of 89 nM. PD169316 selectively inhibits the kinase activity of the phosphorylated p38 without hindering upstream kinases to phosphorylate p38. PD169316 shows antiviral activity against Enterovirus71. PD169316 shows antiviral activity against Enterovirus71.
PD 169316 is a potent, cell-permeable and selective p38 MAP kinase inhibitor, with IC50 of 89 nM. PD169316 selectively inhibits the kinase activity of the phosphorylated p38 without hindering upstream kinases to phosphorylate p38. PD169316 shows antiviral activity against Enterovirus71. PD169316 shows antiviral activity against Enterovirus71.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PD 169316
Fysisk form Solid
CAS 152121-53-4
Färg Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H13FN4O2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (34.69 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(C=C1)=CC=C1C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=CC=C([N+]([O-])=O)C=C4)=N2
Molekylvikt (g/mol) 360.34
Formel vikt 360.34
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.