Läs mer
PD-173952, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PD-173952 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21Cl2N5O2/c1-30-22-15(13-18(23(30)32)21-19(25)3-2-4-20(21)26)14-27-24(29-22)28-16-5-7-17(8-6-16)31-9-11-33-12-10-31/h2-8,13-14H,9-12H2,1H3,(H,27,28,29) |
| Formel vikt | 481.1072 |