Läs mer
Tocris Bioscience™ PD 176252
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18767497
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18767497 10 mg
1 options
Produktkod. 18767497 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2602/10
GRP (BB2) and NMB (BB1) receptor antagonist
Non-peptide gastrin-releasing peptide receptor (GRP-R, BB2) and neuromedin B receptor (NMB-R, BB1) antagonist (Ki values are 0.17 and 1.0 nM for BB1 and BB2 respectively). Inhibits proliferation of rat C6 glioma cells (IC50 = 2 μM) and inhibits NCI-H1299 xenograft proliferation in nude mice (IC50 = 5 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PD 176252
CAS 204067-01-6
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C32H36N6O5
Formel vikt 584.67
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 584.677