Läs mer
PD-184161, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-bromo-2-(2-chloro-4-iodoanilino)-N-(cyclopropylmethoxy)-3,4-difluorobenzamide |
| CAS | 212631-67-9 |
| Molekylformel | C17 H13 Br Cl F2 I N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Bromo-2-[(2-chloro-4-iodophenyl)amino]-N-(cyclopropylmethoxy)-3,4-difluorobenzamide, PD-184161 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13BrClF2IN2O2/c18-11-6-10(17(25)24-26-7-8-1-2-8)16(15(21)14(11)20)23-13-4-3-9(22)5-12(13)19/h3-6,8,23H,1-2,7H2,(H,24,25) |
| LEDER | O=C(NOCC1CC1)C2=CC(Br)=C(F)C(F)=C2NC3=CC=C(I)C=C3Cl |
| IUPAC-namn | 5-bromo-2-(2-chloro-4-iodoanilino)-N-(cyclopropylmethoxy)-3,4-difluorobenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 557.5556 |
| Formel vikt | 555.8862 |