Läs mer
PD 224378, TRC
Produktkod. 30007937
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007937 10 mg
30005001 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30007937 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP21746010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 466678-44-4
Molekylformel C20H35NO11
Molekylvikt (g/mol) 465.49
Synonym (4S)-1-(4-O-β-D-Galactopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)-4-(2-methylpropyl)-2-pyrrolidinone, (S)-1-((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4-isobutylpyrrolidin-2-one;
IUPAC-namn (4S)-1-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymetyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]-4-(2-metylpropyl)pyrrolidin-2-one
LEDER O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](O[C@H]2C(O)[C@@H](O)[C@@H](N3C(C[C@H](CC(C)C)C3)=O)O[C@@H]2CO)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4S)-Pregabalin Amide Lactose Adduct
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H35NO11/c1-8(2)3-9-4-12(24)21(5-9)19-16(28)15(27)18(11(7-23)30-19)32-20-17(29)14(26)13(25)10(6-22)31-20/h8-11,13-20,22-23,25-29H,3-7H2,1-2H3/t9-,10+,11+,13-,14-,15+,16+,17+,18+,19+,20-/m0/s1
Formel vikt 465.221
Procent renhet >95%