Läs mer
Tocris Bioscience™ PD 334581
Beskrivning
Inhibitor of MEK1. Analog of PD 184352 (Cat. No. 4237).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PD 334581 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 545.3 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 545.305 |