missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ PD 407824

Beskrivning
Selective inhibitor of checkpoint kinases Chk1 and Wee1 (IC50 values are 47 and 97 nM respectively). Displays selectivity over a range of other protein kinases; IC50 values are 3.4, 3.75, > 5, > 50, > 50 and > 50 μM for PKC, CDK4, other CDKs, c-Src, PDGFR and FGFR respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PD 407824 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 328.32 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.33 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?