Läs mer
Heidolph™ Hei-FLOW Core 600 peristaltisk pump
Produktkod. 10438401 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Flödeshastighet:
4,0 till 4151 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
10438401 4,0 till 4151 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 10438401 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5235006000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32135.00 SEK
    25334.73 SEK / Paket med 1
    Save 6800.27 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Denna pump i Hei-Flow Core-serien är särskilt lämplig när stora volymer behöver transporteras enkelt. En flödeshastighet på 4,0 - 4 151 ml/min kan ställas in för detta ändamål. Denna modell är designad för användning av enkanaliga pumphuvuden.
  • Styrnoggrannhet motor:±2 %
  • Välj rotationsriktning: CW / CCW
  • Flödeshastigheter, enkanalspumpar: 4,0– 4 151 ml/min
  • Flödesnoggrannhet (vatten utan mottryck):± 5 %
  • Skyddsklass IEC 60529: IP 55
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz 150 W
Flödeshastighet 4,0 till 4151 ml/min.
Material Aluminium
Modell Hei-FLOW Core 600
Totalt djup (metriskt) 256 mm
Total höjd (metrisk) 225 mm
Total bredd (metrisk) 166 mm
Sterilitet Icke-steril
Typ Peristaltisk pumpdrift
Wattal 150 W
Spänning 230 V
Hastighet 50 till 600 rpm