missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ PD 81723
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18005192
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18005192 10 mg
18035182 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18005192 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1363/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Allosteric potentiator of A1 receptors

Allosteric potentiator at the adenosine A1 receptor; acts via agonist-dependent and -independent mechanisms. Enhances agonist affinity for, and increased t½ of dissociation from, the receptor. Also inhibits basal and forskolin-stimulated adenylyl cyclase (AC) activity in A1 receptors expressed in CHO cells, possibly via direct potentiation of constitutive receptor activity or by direct inhibition of AC. Active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 132861-87-1
Molekylformel C14H12F3NOS

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PD 81723
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 299.31
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 299.311
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.