missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ PD 81723

Beskrivning
Allosteric potentiator at the adenosine A1 receptor; acts via agonist-dependent and -independent mechanisms. Enhances agonist affinity for, and increased t½ of dissociation from, the receptor. Also inhibits basal and forskolin-stimulated adenylyl cyclase (AC) activity in A1 receptors expressed in CHO cells, possibly via direct potentiation of constitutive receptor activity or by direct inhibition of AC. Active in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PD 81723 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 299.31 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.311 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?