Läs mer
PD 90780, MedChemExpress
Produktkod. 16477077
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16477077 5 mg
1 options
Produktkod. 16477077 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY110166
MedChemExpress PD 90780 is a non peptide antagonist of nerve growth factor (NGF) binding to the P75 NGF receptor, inhibits NGF-p75 NTR interaction with IC50s values of 23.1 μM and 1.8 μM in PC12 cells and PC12 nnr5 cells, respectively .
PD 90780 is a non peptide antagonist of nerve growth factor (NGF) binding to the P75 NGF receptor, inhibits NGF-p75 NTR interaction with IC50s values of 23.1 μM and 1.8 μM in PC12 cells and PC12 nnr5 cells, respectively .
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PD 90780
Fysisk form Solid
CAS 77422-99-2
Färg Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H14N4O4
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 31.25 mg/mL (86.24 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER CN1C2=CC(C(O)=O)=NN2C(C3=CC(NC(C4=CC=CC=C4)=O)=CC=C13)=O
Molekylvikt (g/mol) 362.34
Formel vikt 362.34
Procent renhet 98.0%