Läs mer
Tocris Bioscience™ PD 98059
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18708126
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18708126 10 mg
18073852 1 mg
18033882 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18708126 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1213/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2580.00 SEK
    2440.20 SEK / 10mg
    Save 139.80 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
MEK inhibitor
PD 98059 is an inhibitor of mitogen-activated protein kinase kinase (MKK/ MEK). Acts by binding to the inactivated form of MEK, thereby preventing its phosphorylation by cRAF or MEK kinase (IC50 = 2-7 μM). Inhibits cell growth and proliferation in acute myelogenous leukemia (AML) cell lines; causes G1 arrest by blocking p53-dependent p21 induction. Enhances embryonic stem cell self-renewal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 167869-21-8
Kvantitet 10 mg
Molekylformel 2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4 H-1-benzopyran-4-one
Produkttyp PD 98059
Renhet 98%
Molekylvikt (g/mol) M.W. (Observed): 267.28
Inhibitorer PD 98059
For Research Use Only