missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Antibody (PGF 44C), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Produktkod. 18033656 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18033656 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18033656 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB1002737AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Monoclonal specifically detects PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona PGF 44C
Konjugera Alexa Fluor 488
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulering 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias EC 2.4.2, EC 2.4.2.4, ECGF, ECGF1TP, endothelial cell growth factor 1 (platelet-derived), Gliostatin, hPD-ECGF, MEDPS1, MNGIE, MTDPS1, PDECGF, PD-ECGF, Platelet-derived endothelial cell growth factor, TdRPase, thymidine phosphorylase
Gensymboler TYMP
Värd art Mouse
Immunogen Full length human protein in E. coli
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenesis
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1890
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.