Läs mer
PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Antibody (TYMP/2890R), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18609227 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18609227 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18609227 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308402PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Monoclonal antibody specifically detects PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona TYMP/2890R
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias EC 2.4.2, EC 2.4.2.4, ECGF, ECGF1TP, endothelial cell growth factor 1 (platelet-derived), Gliostatin, hPD-ECGF, MEDPS1, MNGIE, MTDPS1, PDECGF, PD-ECGF, Platelet-derived endothelial cell growth factor, TdRPase, thymidine phosphorylase
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase protein (Uniprot: P19971)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenesis
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1890
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus