Learn More
PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Antibody (TYMP/2890R), PerCP, R&D Systems™
Product Code. 18609227 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
Product Code. Quantity Unit Size
18609227 0.1 mL 0.1mL
1 options
Product Code. 18609227 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP308402PCP
 Restricted Item
Beräknad leverans: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Monoclonal antibody specifically detects PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone TYMP/2890R
Conjugate PerCP
Formulation PBS
Gene Alias EC 2.4.2, EC 2.4.2.4, ECGF, ECGF1TP, endothelial cell growth factor 1 (platelet-derived), Gliostatin, hPD-ECGF, MEDPS1, MNGIE, MTDPS1, PDECGF, PD-ECGF, Platelet-derived endothelial cell growth factor, TdRPase, thymidine phosphorylase
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase protein (Uniprot: P19971)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Angiogenesis
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1890
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.