Läs mer
PD-L1 Antibody (2096A), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Produktkod. 18611710 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
18611710 100 μg
1 options
Produktkod. 18611710 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer MAB90782AF405
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
PD-L1 Monoclonal antibody specifically detects PD-L1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Product Image
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen PD-L1
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Monoclonal
Klona 2096A
Konjugera Alexa Fluor 405
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Avelumab, B7-H, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1LG1MGC142296, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1
Värd art Rabbit
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse B7-H1/PD-L1, Met1-Thr239, Accession # Q9EP73
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Autoimmune Diseases, Cancer, Cellular Markers, Checkpoint signaling, Immune System Diseases, Immunology, Signal Transduction, Tumor Biomarkers, Tumor Suppressors
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29126
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG