Läs mer
PD-L1 Antibody (2096A), Biotin, Novus Biologicals™
Produktkod. 18012726 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18012726 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18012726 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer MAB90782B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
PD-L1 Monoclonal specifically detects PD-L1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen PD-L1
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Monoclonal
Klona 2096A
Konjugera Biotin
Utspädning Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
Formulering PBS with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias Avelumab, B7-H, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1LG1MGC142296, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1
Gensymboler CD274
Värd art Rabbit
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse B7-H1/PD-L1, Met1-Thr239, Accession # Q9EP73
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Autoimmune Diseases, Cancer, Cellular Markers, Checkpoint signaling, Immune System Diseases, Immunology, Signal Transduction, Tumor Biomarkers, Tumor Suppressors
Primär eller sekundär Primary
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Isotyp IgG