missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
PD-L1 Polyclonal specifically detects PD-L1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunofluorescence, Knockdown Validated.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | PD-L1 |
| Användningsområden | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunofluorescence, KnockDown |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | DyLight 755 |
| Utspädning | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunofluorescence, KnockDown Validated |
| Formulering | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Gene Alias | Avelumab, B7-H, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1LG1MGC142296, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1 |
| Gensymboler | CD274 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide from near the center of human PD-L1. The immunogen is located within amino acids 60-110 of PD-L1. |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?