Läs mer
PD-L1 Antibody (PDL1/8222R), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Produktkod. 18559109 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18559109 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18559109 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320876AF750
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
PD-L1 Monoclonal antibody specifically detects PD-L1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen PD-L1
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona PDL1/8222R
Konjugera Alexa Fluor 750
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias Avelumab, B7-H, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1LG1MGC142296, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa190-290) of human PD-L1 protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Autoimmune Diseases, Cancer, Cellular Markers, Checkpoint signaling, Immune System Diseases, Immunology, Signal Transduction, Tumor Biomarkers, Tumor Suppressors
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29126
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG κ