Läs mer
PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 Antibody (18), PerCP, Novus Biologicals™
Produktkod. 18613751 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18613751 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18613751 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289391PCP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 Monoclonal antibody specifically detects PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 18
Konjugera PerCP
Utspädning ELISA
Formulering PBS
Gene Alias B7-DC, bA574F11.2, Btdc, Butyrophilin B7-DC, CD273 antigen, CD273PD-1 ligand 2, MGC142240, PD-1-ligand 2, PDCD1L2MGC142238, PDL2B7DC, PD-L2PDCD1 ligand 2, programmed cell death 1 ligand 2, Programmed death ligand 2
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 (Accession#: NP_079515.2; Met 1-Pro 219).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80380
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG