Läs mer
PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 Antibody (988708) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Produktkod. 18655863 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18655863 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18655863 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB12241A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 Monoclonal antibody specifically detects PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 988708
Konjugera APC
Utspädning Flow Cytometry
Formulering PBS
Gene Alias B7-DC, bA574F11.2, Btdc, Butyrophilin B7-DC, CD273 antigen, CD273PD-1 ligand 2, MGC142240, PD-1-ligand 2, PDCD1L2MGC142238, PDL2B7DC, PD-L2PDCD1 ligand 2, programmed cell death 1 ligand 2, Programmed death ligand 2
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human PD-L2/B7-DC, Met1-Pro219, Accession # Q9BQ51
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80380
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2b