Läs mer
Cytiva PD MidiTrap™ G-25 Kolumner för provberedning
Produktkod. 11580654 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11580654 Varje Paket med 50
1 options
Produktkod. 11580654 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28918008
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Fyra centrifugadaptrar
Används för rengöring av biomolekyler med en molekylvikt> 5000 M r i provvolymer upp till 1mL. Cytiva Life Sciences™ PD MidiTrap™ G-25 Provberedning Kolumner är bekväma och förpackade.
  • Utvecklad för ett brett spektrum av applikationer: avsaltning, buffertbyte, avlägsnande av lågmolekylära föreningar m.m.
  • Lika lämpad för gravitationsflöde eller centrifugeringsprotokoll
  • Rymmer provvolymer på 0,5 till 1,0 ml för gravitation, 0,75 till 1,0 ml med centrifugering
  • Hög återvinning på 70 till 90 %, beroende på biomolekyl
  • Hög avsaltningskapacitet> 90 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp PD MidiTrap Sephadex G-25 gravitationspelare
Sängvolym 8.5mL
Diameter (engelska) Inre 0,51 tum
Diameter (metrisk) Inre 13mm
Kvantitet Varje
Höjd (engelska) 1,02 harts
Höjd (metrisk) 26mm
Flödeshastighet >100cm/hr.
Inkluderar Fyra centrifugadaptrar, instruktioner
Material Polyeten
pH-intervall 2 till 13
Partikelstorlek 50 μm i torr form, 38 till 235 μm i våt form
Typ av stöd Tvärbunden dextran
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Kolumntyp Gravity Column
För användning med (applikation) Bekväm och snabb rengöring med hög reproducerbarhet och potential för hög genomströmning genom att köra flera prover parallellt
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PD MidiTrap G-25 Columns, (50)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin- 3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one