Läs mer
Cytiva PD MiniTrap™ G-25 Kolumner för provberedning
Produktkod. 11570654 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Typ av stöd:
Tvärbunden dextran
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Typ av stöd Förpackningsstorlek
11570654 Tvärbunden dextran Paket med 50
1 options
Produktkod. 11570654 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28918007
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Fyra centrifugadaptrar
Används för rengöring av biomolekyler med en molekylvikt> 5000 M r i provvolymer upp till 0,5mL. Cytiva Life Sciences™ D MiniTrap™ G-25 Provberedning Kolumner är bekväma och förpackade.
  • Utvecklad för ett brett spektrum av applikationer: avsaltning, buffertbyte, avlägsnande av lågmolekylära föreningar m.m.
  • Lika lämpad för gravitationsflöde eller centrifugeringsprotokoll
  • Rymmer provvolymer på 0,1 till 0,5 ml för gravitation, 0,2 till 0,5 ml med centrifugering
  • Hög återvinning på 70 till 95 %, beroende på biomolekyl
  • Hög avsaltningskapacitet på> 90 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp PD MiniTrap Sephadex G-25 Gravity Column
Sängvolym 2.1mL
Diameter (engelska) Inre 0,38 tum.
Diameter (metrisk) Inre 9.7mm
Höjd (engelska) 1,2 tum
Höjd (metrisk) 28mm
Flödeshastighet >100cm/hr.
Inkluderar Fyra centrifugadaptrar, instruktioner
Material Polyeten
pH-intervall 2 till 13
Partikelstorlek 50 μm i torr form, 38 till 235 μm i våt form
Typ av stöd Tvärbunden dextran
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Kolumntyp Gravity Column
För användning med (applikation) Buffertbyte och sanering av biologiska prover, såsom proteiner och kolhydrater
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PD MiniTrap G-25 Columns, (50)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one