Läs mer
Cytiva PD SpinTrap™ G-25 Avsaltningskolonner
Produktkod. 11783329 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
50 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11783329 50 Pk. Paket med 50
1 options
Produktkod. 11783329 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28918004
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Används för bekväm och snabb småskalig rengöring av proteiner och andra stora biomolekyler (> 5000 Mr ). Cytiva Life Sciences™ PD SpinTrap™ G-25 avsaltningskolonner ger möjlighet att köra flera prover parallellt.
  • Hög återvinning (70 till 90 %, biomolekylberoende) för en rad tillämpningar, såsom avsaltning, buffertbyte och avlägsnande av föreningar med låg molekylvikt
  • Hög avsaltningskapacitet (> 85%); färdigförpackad med 500 Lμ Sephadex™ G-25 Medium
  • Reproducerbar, hög genomströmning, parallell rengöring av proteinprover
  • Provberedning i intervallet 100 till 180μ L utan provspädning
  • För användning med standardmikrocentrifug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Utbud av applikationer såsom avsaltning, buffertbyte och avlägsnande av föreningar med låg molekylvikt
Volym (metrisk) Säng ≈600μ L
Kvantitet 50 Pk.