Läs mer
BRAND™ PD-Tip™ Engångspipettspetsar: Adapter
Produktkod. 10291641 Handla allt Brand Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Förpackning:
Bulkpackad
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Sterilitet Förpackning unitSize
10291641 Icke-steril Bulkpackad Paket med 10
1 options
Produktkod. 10291641 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 702398
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör till BIO-CERT™ PD-Tip™ sprutspetsar.
Adapter. Som levereras med 25 och 50 ml PD-Tip Engångstips. Polypropen. Autoklaverbar. BIO-CERT™ sterila adaptrar är DNA-, RNas-, ATP- och endotoxinfria och individuellt förpackade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 mL
Filtrerade Non-filtered
Sterilitet Icke-steril
Färg Translucent
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Formatera Bagged
Tipsstil Positive Displacement
Förpackning Bulkpackad
Disponibel Engångsbruk
Graderad No
Produktlinje PD-Tip