Beskrivning
Adapter. Som levereras med 25 och 50 ml PD-Tip Engångstips. Polypropen. Autoklaverbar. BIO-CERT™ sterila adaptrar är DNA-, RNas-, ATP- och endotoxinfria och individuellt förpackade.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 50 mL |
| Filtrerade | Non-filtered |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Translucent |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Formatera | Bagged |
| Tipsstil | Positive Displacement |
| Förpackning | Bulkpackad |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | No |
| Visa mer |