Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips Multi-Pack
Produktkod. 16303176 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5, 1, 1,25, 2,5, 5, 10, 12,5 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
16303176 0,5, 1, 1,25, 2,5, 5, 10, 12,5 ml
1 options
Produktkod. 16303176 Leverantör BRANDTECH™ BRAND™ Leverantörsnummer 705720
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips Multi-Pack passar alla instrument med standard repeterande tips.
  • Automatisk storleksigenkänning av BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Tryck på S och HandyStep™ Elektroniska pipetter
  • Multipack innehåller 20 vardera om 0,5 ml, 1 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml och 12,5 ml - totalt 140 tips
  • Adaptrar är autoklaverbara vid 121 °C i 20 minuter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,5, 1, 1,25, 2,5, 5, 10, 12,5 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Modell PD-Tip II
Certifikat och efterlevnad Prestationscertifikat
Formatera Påsad
Tipsstil Positiv förskjutning
Förpackning Förpackning med 140 tips - 20 vardera av 7 storlekar
Kvantitet 140
Produkttyp Precisionsdispensertips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit Repeater Pipettor
Graderad Ja
Produktlinje PD-Tip II
Material Polypropencylinder, polyetenkolv