Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips för repeterande pipetter
Handla allt Brand ProdukterBeskrivning
- Automatisk storleksigenkänning av BRAND™ HandyStep™ Röra, HandyStep™ Tryck på S och HandyStep™ Elektroniska pipetter
- Adapter medföljer för storlekarna 25 mL och 50 mL
- Adaptrar är autoklaverbara vid 121 °C i 20 minuter
- PD-Tips II är inte autoklaverbara
Dessa tips är lämpliga för följande dispensrar:
- BRAND Handystep™, BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ röra, HandyStep™ tryck på S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Repetman™EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 12,5 ml |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Modell | PD-Tip II |
| Precision | ≤0,3 till 0,2 % |
| Noggrannhet | ±≤1,5 till 0,3 % |
| Certifikat och efterlevnad | Prestationscertifikat |
| Rena påståenden | Virgin råvaror |
| Visa mer |