Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips för repeterande pipetter
Produktkod. 16368056 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1 ml
1,25 ml
10 ml
12,5 ml
2,5 ml
25 ml
5 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
16368056 0,1 ml -
16323166 0,5 ml -
16333166 1 ml -
16343166 1,25 ml -
16353166 2,5 ml -
16363166 5 ml -
16373166 10 ml -
16309635 12,5 ml Paket med 100
16383166 25 ml -
16393166 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16368056 Leverantör BRANDTECH™ BRAND™ Leverantörsnummer 705700
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BRAND™ PD-Tip™ II passar de flesta instrument med vanliga repeterande tips.
  • Automatisk storleksigenkänning av BRAND™ HandyStep™ Röra, HandyStep™ Tryck på S och HandyStep™ Elektroniska pipetter
  • Adapter medföljer för storlekarna 25 mL och 50 mL
  • Adaptrar är autoklaverbara vid 121 °C i 20 minuter
  • PD-Tips II är inte autoklaverbara
Dessa tips är lämpliga för följande dispensrar:
  • BRAND Handystep™, BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ röra, HandyStep™ tryck på S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Repetman™EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Modell PD-Tip II
Precision ≤5 till 3 %
Noggrannhet ±≤8 till 1,6 %
Certifikat och efterlevnad Prestationscertifikat
Rena påståenden Virgin råvaror
Formatera Bulk, Bagged
Tipsstil Positiv förskjutning
Förpackning 100/Pk
Kvantitet 100
Produkttyp Precision Dispenser Tips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit Repeater Pipettor
Graderad Ja
Produktlinje PD-Tip II
Material Polypropen, polyeten
Examen Tryckt