Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips för repeterande pipetter
Produktkod. 16393166 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1 ml
1,25 ml
10 ml
12,5 ml
2,5 ml
25 ml
5 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
16393166 50 ml -
16368056 0,1 ml -
16323166 0,5 ml -
16333166 1 ml -
16343166 1,25 ml -
16353166 2,5 ml -
16363166 5 ml -
16373166 10 ml -
16309635 12,5 ml Paket med 100
16383166 25 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16393166 Leverantör BRANDTECH™ BRAND™ Leverantörsnummer 705718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.65 SEK
    274.03 SEK / Paket med 25
    Save 21.62 SEK
    7% Av
I lager
Lägg i varukorgen
BRAND™ PD-Tip™ II passar de flesta instrument med vanliga repeterande tips.
  • Automatisk storleksigenkänning via BRAND™ HandyStep™ Touch, HandyStep™ Touch S och HandyStep™ elektroniska pipetter
  • Adapter ingår för 25 ml och 50 ml storlekar
  • Adaptrar kan autoklaveras vid 121 °C i 20 minuter
  • PD-Tips II är inte autoklaverbara
Dessa tips är lämpliga för följande dispensers:
  • BRAND Handystep™, BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ känn, HandyStep™ känn S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Repetman™ EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Modell PD-Tip II
Precision ≤0,4 till 0,15 %
Noggrannhet ±≤1,5 till 0,3 %
Certifikat och efterlevnad Prestationscertifikat
Rena påståenden Virgin råvaror
Formatera Bulk, påsar
Tipsstil Positiv förskjutning
Förpackning 25/Pk
Kvantitet 25
Produkttyp Precisionsdispensertips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit Repeater Pipettor
Graderad Ja
Produktlinje PD-Tip II
Material Polypropen, polyeten (filter)
Examen Tryckt